Desylamin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: n-Decylamine, Decan-1-amine, 1-Aminodecane
111920100 111920500
ACRO111920100EA 840 NOK
ACRO111920100 ACRO111920500
Desylamin 99%
Desylamin
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
MW: 157,3 g/mol
Kokepunkt: 216…218 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 12…15 °C
Tetthet: 0,787 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008149
CAS-nummer: 2016-57-1
FN: 2922
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %