2-Hydrazinylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2(1H)-Pyridinone, hydrazone, 2-hydrazinylpyridine, 2-Hydrazinopyridine
120870010 120870050 120870250
ACRO120870010EA 545 NOK
ACRO120870010 ACRO120870050 ACRO120870250
2-Hydrazinylpyridine 98%
2-Hydrazinylpyridine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 185 °C (140 mmHg)
Smeltepunkt: 44,5…46 °C
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006249
CAS-nummer: 4930-98-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to orange-brown Crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %