Natriumsulfat dekahydrat, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
125010010 125010025 125010250 125012500
ACRO125010010EA 725 NOK
ACRO125010010 ACRO125010025 ACRO125010250 ACRO125012500
Natriumsulfat dekahydrat, extra pure
Natriumsulfat dekahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322,2 g/mol
Kokepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 884 °C
Tetthet: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149189
CAS-nummer: 7727-73-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% solution)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %