Methoxyacetonitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 990 NOK
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Methoxyacetonitrile 98%
Methoxyacetonitrile
Formel: C₃H₅NO
Kokepunkt: 118…119 °C (731 mmHg)
Tetthet: 0,95 g/cm³
Flash punkt: 31 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001892
CAS-nummer: 1738-36-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %