Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Methyl glutaryl chloride, Methyl 4-chloroformylbutyrate
126540100 126540500
ACRO126540100EA 825 NOK
ACRO126540100 ACRO126540500
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate 98%
Methyl-5-chloro-5-oxovalerate
Formel: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Kokepunkt: 110 °C (17 mmHg)
Tetthet: 1,191 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000756
CAS-nummer: 1501-26-4
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %