2-(Methylthio)aniline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(Methylmercapto)aniline
127110050 127110250
ACRO127110050EA 535 NOK
ACRO127110050 ACRO127110250
2-(Methylthio)aniline 97%
2-(Methylthio)aniline
Formel: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Kokepunkt: 234 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,111 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007708
CAS-nummer: 2987-53-3
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Water ≤0.06 %