3-Metyl-2-pentanon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
127380050 127380250
ACRO127380050EA 855 NOK
ACRO127380050 ACRO127380250
3-Metyl-2-pentanon 99%
3-Metyl-2-pentanon
Formel: C₆H₁₂O
Kokepunkt: 118 °C (758 mmHg)
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009336
CAS-nummer: 565-61-7
FN: 1224
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %