Nitrotetrazolium-blå hydrat 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
128590010 128590050
ACRO128590010EA 3275 NOK
ACRO128590010 ACRO128590050
Nitrotetrazolium-blå hydrat 90%
NitrotetrazoliumNitrotetrazolium-blå hydrat-blå
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O
MW: 867,71 g/mol
Smeltepunkt: >170 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00150013
CAS-nummer: 298-83-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥88 %