Stigmasterol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
132760050 132760250
ACRO132760050EA 2900 NOK
ACRO132760050 ACRO132760250
Stigmasterol 95%
Stigmasterol
Formel: C₂₉H₄₈O
MW: 412,70 g/mol
Smeltepunkt: 161…170 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003630
CAS-nummer: 83-48-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -48° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)