3-Aminoisoxazole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
133530050 133530250
ACRO133530050EA 1750 NOK
ACRO133530050 ACRO133530250
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Formel: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Kokepunkt: 226…228 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,38 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038814
CAS-nummer: 1750-42-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %