Karbon aktivert, NORIT® SA 2
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
134370025 134372500 134370250
ACRO134370025EA 2125 NOK
ACRO134370025 ACRO134372500 ACRO134370250
Karbon aktivert, NORIT® SA 2
Karbon aktivert
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltepunkt: 3652 °C
Tetthet: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥96.0 %