3-Methoxy-1-propanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Trimethylene glycol monomethyl ether
137150100 137150500
ACRO137150100EA 885 NOK
ACRO137150100 ACRO137150500
3-Methoxy-1-propanol 98%
3-Methoxy-1-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 149…150 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,942 g/cm³
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039550
CAS-nummer: 1589-49-7
FN: 1987
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)