Kaliumfluorid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
146000050 146000250
ACRO146000050EA 1225 NOK
ACRO146000050 ACRO146000250
Kaliumfluorid 99.99% (trace metals basis)
Potassium fluoride
Formel: KF
Kokepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 860 °C
Tetthet: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
FN: 1812
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %