ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
146270010 146270050 146270250
ACRO146270010EA 510 NOK
ACRO146270010 ACRO146270050 ACRO146270250
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kokepunkt: 130 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 43…45 °C
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000196
CAS-nummer: 31949-21-0
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %