2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
147750010 147750050
ACRO147750010EA 855 NOK
ACRO147750010 ACRO147750050
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde 98%
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Smeltepunkt: 69…72 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007204
CAS-nummer: 6361-22-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure