4-Butylanilin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Butylbenzenamine
150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 415 NOK
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butylanilin 97%
4-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Kokepunkt: 133…134 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: –14 °C
Tetthet: 0,945 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007925
CAS-nummer: 104-13-2
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %