5-Quinolinol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
156430010 156430050
ACRO156430010EA 1100 NOK
ACRO156430010 ACRO156430050
5-Quinolinol 97%
5-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Kokepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 223…226 °C
Tetthet: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006792
CAS-nummer: 578-67-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %