2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
160350010 160350050 160350250
ACRO160350010EA 620 NOK
ACRO160350010 ACRO160350050 ACRO160350250
2-Amino-4-methoxybenzothiazole 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Kokepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 153…155 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005792
CAS-nummer: 5464-79-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
GC ≥96.0 %