Amantadine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
160470050 160470250
ACRO160470050EA 895 NOK
ACRO160470050 ACRO160470250
Amantadine 96%
Amantadine
Formel: C₁₀H₁₇N
MW: 151,25 g/mol
Kokepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 208 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074732
CAS-nummer: 768-94-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (On dry substance)