N,N-Dimetylformamid dietyl acetal 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
162080100 162080500
ACRO162080100EA 530 NOK
ACRO162080100 ACRO162080500
N,N-Dimetylformamid dietyl acetal 95%
N,N-Dimetylformamid dietyl acetal
Formel: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Kokepunkt: 128…130 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,859 g/cm³
Flash punkt: 28 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009227
CAS-nummer: 1188-33-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %