Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
163750250 163751000
ACRO163750250EA 2125 NOK
ACRO163750250 ACRO163751000
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₉ClN₂O₂S
MW: 232,69 g/mol
Smeltepunkt: 60…63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006085
CAS-nummer: 5909-24-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %