N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-Methylpropargylamine
165540010 165540050
ACRO165540010EA 705 NOK
ACRO165540010 ACRO165540050
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine
Formel: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Kokepunkt: 82…84 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,83 g/cm³
Flash punkt: 1 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008573
CAS-nummer: 35161-71-8
FN: 2733
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %