1-Isoquinolinol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
166460010 166460050
ACRO166460010EA 945 NOK
ACRO166460010 ACRO166460050
1-Isoquinolinol 98%
1-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Smeltepunkt: 211…214 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006899
CAS-nummer: 491-30-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 215 °C
HPLC ≥97.5 %