3-Piperidinemethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 375 NOK
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinemethanol 98%
3-Piperidinemethanol
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Kokepunkt: 236 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 58…62 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005997
CAS-nummer: 4606-65-9
FN: 3263
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %