3-Hydroksy-4-nitrobensaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
168560010 168560100
ACRO168560010EA 595 NOK
ACRO168560010 ACRO168560100
3-Hydroksy-4-nitrobensaldehyd 97%
3-Hydroksy-4-nitrobensaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: 131…134 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007109
CAS-nummer: 704-13-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
GC ≥96.0 %