2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
170040100 170040250
ACRO170040100EA 1850 NOK
ACRO170040100 ACRO170040250
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,2 g/mol
Smeltepunkt: 94…100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005896
CAS-nummer: 5455-98-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 102 °C
GC ≥94.0 %