4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
171330010
171330050
ACRO171330010EA
745
NOK
ACRO171330010
ACRO171330050
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formel:
C₁₀H₈O Kokepunkt: 75…76 °C (1,1hPa) Tetthet: 0,99 g/cm³ Flash punkt: 95 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008776 CAS-nummer: 1817-57-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |