2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
172270100 172270500
ACRO172270100EA 755 NOK
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formel: C₆H₁₃ClO₃
MW: 168,62 g/mol
Kokepunkt: 256…258 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,163 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002874
CAS-nummer: 5197-62-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance