7-Methoxy-1-tetralone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
172430050 172430250
ACRO172430050EA 815 NOK
ACRO172430050 ACRO172430250
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Smeltepunkt: 61…63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001696
CAS-nummer: 6836-19-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 10.41 to 11.28 % (N)