3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
172670010 172670050 172670250
ACRO172670010EA 880 NOK
ACRO172670010 ACRO172670050 ACRO172670250
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Smeltepunkt: 97…101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007135
CAS-nummer: 53055-05-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 103 °C
GC ≥96.0 %