Neopentylamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Amino-2,2-dimethylpropane
173690250 173691000
ACRO173690250EA 1825 NOK
ACRO173690250 ACRO173691000
Neopentylamin 97%
Neopentylamin
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Kokepunkt: 79…82 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,74 g/cm³
Flash punkt: –13 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008134
CAS-nummer: 5813-64-9
FN: 2733
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %