2-Hydroxyethyl salicylate 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
174100010 174102500
ACRO174100010EA 3400 NOK
ACRO174100010 ACRO174102500
2-Hydroxyethyl salicylate 98+%
2-Hydroxyethyl salicylate
Formel: C₉H₁₀O₄
Kokepunkt: 172 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 25 °C
Tetthet: 1,25 g/cm³
Flash punkt: 174 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002862
CAS-nummer: 87-28-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to almost colorless Oily liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %