exo-2-Aminonorbornane 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (1R,2R,4S)-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1R,2R,4S)-rel-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1alpha,4alpha)-Norbornane-2alpha-amine
176950010 176950050
ACRO176950010EA 995 NOK
ACRO176950010 ACRO176950050
exo-2-Aminonorbornane 99%
exo-2-Aminonorbornane
Formel: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Kokepunkt: 49 °C (13mbar)
Tetthet: 0,93 g/cm³
Flash punkt: 35 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078132
CAS-nummer: 7242-92-4
FN: 2733
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %