2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methoxyphenethyl alcohol
182250010 182250050 182250250
ACRO182250010EA 770 NOK
ACRO182250010 ACRO182250050 ACRO182250250
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokepunkt: 141…143 °C (12 mmHg)
Tetthet: 1,075 g/cm³
Flash punkt: >113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002893
CAS-nummer: 5020-41-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dry substance)