1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
185710010
185710050
ACRO185710010EA
1975
NOK
ACRO185710010
ACRO185710050
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formel:
C₆H₁₂N₄O₂ Smeltepunkt: 111…113,5 °C Lagringstemperatur: Fryseskap |
MDL nummer:
MFCD00008318 CAS-nummer: 10465-78-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 114 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |