2,2-Diphenylethanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
188220020 188220100
ACRO188220020EA 465 NOK
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₄O
MW: 198.27 g/mol
Kokepunkt: 160…162 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 53…56 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004729
CAS-nummer: 1883-32-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %