α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
187950010 187950050
ACRO187950010EA 675 NOK
ACRO187950010 ACRO187950050
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Smeltepunkt: 38…44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007216
CAS-nummer: 938-71-6
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to tan Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure