Litiumklorid 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
193370010 193370050
ACRO193370010EA 4125 NOK
ACRO193370010 ACRO193370050
Litiumklorid 99%, extra pure
Litiumklorid
Formel: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Kokepunkt: 1382 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 605 °C
Tetthet: 2,06 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter ≤0.01 % (in acid)