Magnesiumnitrat heksahydrat 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
193420100 193420500
ACRO193420100EA 670 NOK
ACRO193420100 ACRO193420500
Magnesiumnitrat heksahydrat 99.999% (trace metals basis)
Magnesiumnitrat heksahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256,41 g/mol
Kokepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 89 °C
Tetthet: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 93,3 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149779
CAS-nummer: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 9.1 to 9.7 % (Mg)
Total trace metal impurities ≤10 ppm