Evans blue
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
195550050 195550250
ACRO195550050EA 545 NOK
ACRO195550050 ACRO195550250
Evans blue
Evans blue
Formel: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
MW: 960,79 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004021
CAS-nummer: 314-13-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 605 to 611 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (On dry substance)