Bromoacetyl chloride 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
197990250 197991000
ACRO197990250EA 925 NOK
ACRO197990250 ACRO197991000
Bromoacetyl chloride 95%
Bromoacetyl chloride
Formel: BrCH₂COOCl
MW: 157,39 g/mol
Kokepunkt: 127…128 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,9 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000724
CAS-nummer: 22118-09-8
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 94.0 to 106.0 %