α-Chlorothioanisole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Chloromethyl phenyl sulphide
202360050 202360250
ACRO202360050EA 1150 NOK
ACRO202360050 ACRO202360250
α-Chlorothioanisole 97%
α-Chlorothioanisole
Formel: C₇H₇ClS
Kokepunkt: 66 °C (,3hPa)
Tetthet: 1,23 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000921
CAS-nummer: 7205-91-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %