Androsterone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3alpha,5alpha)-, 3-alpha-Hydroxy-5-alpha-androstan-17-one, 5alpha-Androsterone
204190050
204190010
ACRO204190050EA
4800
NOK
ACRO204190050
ACRO204190010
Androsterone 97%
Androsterone
Formel:
C₁₉H₃₀O₂ MW: 290,447 g/mol Smeltepunkt: 180…185 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003618 CAS-nummer: 53-41-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to light beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +90° to +98° (20°C, 589 nm) (c=0.7, ethanol) |