2-Methylbenzofuran 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
208400010 208400050
ACRO208400010EA 1425 NOK
ACRO208400010 ACRO208400050
2-Methylbenzofuran 96%
2-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 197…198 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,057 g/cm³
Flash punkt: 67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005850
CAS-nummer: 4265-25-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %