2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
210510500 210512500
ACRO210510500EA 1550 NOK
ACRO210510500 ACRO210512500
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102,1800 g/mol
Kokepunkt: 152…154 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 29…31 °C
Tetthet: 0,85 g/cm³
Flash punkt: 47 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009801
CAS-nummer: 7328-91-8
FN: 2921
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %