2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
214460010 214460050
ACRO214460010EA 515 NOK
ACRO214460010 ACRO214460050
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Kokepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 137,7…138.6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000376
CAS-nummer: 24821-22-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %