Alloxan monohydrate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate
215370250 215370100 215371000
ACRO215370250EA 1175 NOK
ACRO215370250 ACRO215370100 ACRO215371000
Alloxan monohydrate 98%
Alloxan monohydrate
Formel: C₄H₄N₂O₅
MW: 160,09 g/mol
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006031
CAS-nummer: 2244-11-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %