Acetonitril-D3 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
217421000.EA 6925 NOK
217421000.
Acetonitril-D3 99.8 atom % D, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Acetonitril-D3
Formel: D₃CCN
MW: 44,03 g/mol
Kokepunkt: 79…81 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Tetthet: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 2 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001881
CAS-nummer: 2206-26-0
FN: 1648
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %