2-Propanesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Isopropylsulphonyl chloride
222030050 222030250 222031000
ACRO222030050EA 655 NOK
ACRO222030050 ACRO222030250 ACRO222031000
2-Propanesulphonyl chloride 97%
2-Propanesulphonyl chloride
Formel: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Kokepunkt: 95 °C (45 mmHg)
Smeltepunkt: –47 °C
Tetthet: 1,273 g/cm³
Flash punkt: 86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007453
CAS-nummer: 10147-37-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %