Nitrofurantoin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
229380100 229380250 229381000
ACRO229380100EA 445 NOK
ACRO229380100 ACRO229380250 ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Formel: C₈H₆N₄O₅
MW: 238.16 g/mol
Smeltepunkt: 268 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003224
CAS-nummer: 67-20-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %